4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21746-1G OR21746-250MG OR21746-500MG
APOSOR21746-1GEA 382 EUR
APOSOR21746-1G APOSOR21746-250MG APOSOR21746-500MG
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067854
CAS nummer: 14628-57-0