1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2176-100G OR2176-25G OR2176-5G
APOSOR2176-100GEA 940 EUR
APOSOR2176-100G APOSOR2176-25G APOSOR2176-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltpunt: 222…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173791
CAS nummer: 21703-08-2