5-Chloro-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 111 EUR
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chloro-o-anisidine 98%
5-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157.6 g/mol
Kookpunt: 135 °C/8mmHg
Smeltpunt: 79…84 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007777
CAS nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III