Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 57 EUR
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017201
CAS nummer: 792-74-5
EINECS: 212-341-4