2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21787-1G OR21787-25G OR21787-5G
APOSOR21787-1GEA 22 EUR
APOSOR21787-1G APOSOR21787-25G APOSOR21787-5G
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₉ClO₄
Smeltpunt: 200…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084944
CAS nummer: 52009-53-7