3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21791-1G OR21791-250MG OR21791-500MG OR21791-5G
APOSOR21791-1GEA 263 EUR
APOSOR21791-1G APOSOR21791-250MG APOSOR21791-500MG APOSOR21791-5G
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
3-(2-Chloro-3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl chloride
Formule: C₁₁H₁₀Cl₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084949
CAS nummer: 175136-00-2