(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 29.2 EUR
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 278…282 °C
Dichtheid: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001910
CAS nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III