2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 22 EUR
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173686
CAS nummer: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III