Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 55.5 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₃
Smeltpunt: 155…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017202
CAS nummer: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9