5-Methylnicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 22 EUR
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinic acid 97%
5-Methylnicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829036
CAS nummer: 3222-49-9