4-Hydroxy-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
OR21872-500G OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-500GEA 370 EUR
APOSOR21872-500G APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140.10 g/mol
Smeltpunt: 280…285 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128874
CAS nummer: 5435-54-1