3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2188-100G OR2188-25G
APOSOR2188-100GEA 60 EUR
APOSOR2188-100G APOSOR2188-25G
3,5-Dichlorosalicylic acid 99%
3,5-Dichlorosalicylic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
Smeltpunt: 220…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002442
CAS nummer: 320-72-9
EINECS: 206-281-8