2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR21896-1G OR21896-5G OR21896-10G OR21896-25G OR21896-50G
APOSOR21896-1GEA 120 EUR
APOSOR21896-1G APOSOR21896-5G APOSOR21896-10G APOSOR21896-25G APOSOR21896-50G
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Formule: C₁₂H₂₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998437
CAS nummer: 165385-93-3