4'-Decylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Decylphenyl)ethanone, p-Decylacetophenone
OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 65.8 EUR
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decylacetophenone
4'-Decylacetophenone
Formule: C₁₈H₂₈O
Smeltpunt: 33…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173754
CAS nummer: 37593-06-9