4-Pentylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21922-25G OR21922-5G
APOSOR21922-25GEA 36.6 EUR
APOSOR21922-25G APOSOR21922-5G
4-Pentylbenzoic acid 97%
4-Pentylbenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Kookpunt: 261 °C
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002572
CAS nummer: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9