1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 315 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Formule: C₁₂H₁₇Br
Kookpunt: 145 °C/0,75mmHg
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061114
CAS nummer: 23703-22-2