4'-tert-Butylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 80.4 EUR
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenone 95%
4'-tert-Butylacetophenone
Formule: C₁₂H₁₆O
Kookpunt: 107…108 °C/5mmHg
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017256
CAS nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224
ADR: 3,III