1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 22 EUR
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene 98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Kookpunt: 144…145 °C/7mmHg
Smeltpunt: 49…51 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003920
CAS nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6