2,6-Di-tert-butylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21937-5G OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-5GEA 29.2 EUR
APOSOR21937-5G APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylpyridine
2,6-Di-tert-butylpyridine
Formule: C₁₃H₂₁N
Kookpunt: 100…101 °C/23mmHg
Smeltpunt: 44288 °C
Dichtheid: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006306
CAS nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6