3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21942-100G OR21942-25G
APOSOR21942-100GEA 60 EUR
APOSOR21942-100G APOSOR21942-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234.34 g/mol
Kookpunt: 332
Smeltpunt: 187…189 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008826
CAS nummer: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0