3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21943-25G OR21943-5G
APOSOR21943-25GEA 488 EUR
APOSOR21943-25G APOSOR21943-5G
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₆H₂₄O₂
Smeltpunt: 146…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017520
CAS nummer: 14035-33-7