2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 87.6 EUR
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Kookpunt: 75…80 °C/0,7mmHg
Smeltpunt: 65…67 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001601
CAS nummer: 719-22-2