4-Ethoxyphenylacetylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-Ethoxy-4-ethynylbenzene, 4-Ethoxyphenylacetylene
OR21950-100G
OR21950-25G
APOSOR21950-100GEA
336
EUR
APOSOR21950-100G
APOSOR21950-25G
4-Ethoxyphenylacetylene 98%
4-Ethoxyphenylacetylene
Formule:
C₁₀H₁₀O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00173880 CAS nummer: 79887-14-2 |