4-Ethynylanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
OR21951-25G OR21951-5G OR21951-100G
APOSOR21951-25GEA 57 EUR
APOSOR21951-25G APOSOR21951-5G APOSOR21951-100G
4-Ethynylanisole 98%
4-Ethynylanisole
Formule: C₉H₈O
Kookpunt: 87…91 °C/11mmHg
Smeltpunt: 28…29 °C
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168815
CAS nummer: 768-60-5