1-Butyl-4-ethynylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 87.6 EUR
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Formule: C₁₂H₁₄
Kookpunt: 70…71 °C
Dichtheid: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173885
CAS nummer: 79887-09-5