2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21965-1G OR21965-5G
APOSOR21965-1GEA 87.6 EUR
APOSOR21965-1G APOSOR21965-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol 97%
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100006
CAS nummer: 103788-65-4
EINECS: 452-560-4