1-Chlorophthalazin-4-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 40.9 EUR
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorophthalazin-4-one 96%
1-Chlorophthalazin-4-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Smeltpunt: 270…274 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00102192
CAS nummer: 2257-69-4