1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2'-Hydroxy-6'-(3-methylbutoxy)acetophenone
OR21970-1G OR21970-10G OR21970-5G
APOSOR21970-1GEA 150 EUR
APOSOR21970-1G APOSOR21970-10G APOSOR21970-5G
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
1-[2-Hydroxy-6-(isopentyloxy)phenyl]ethan-1-one
Formule: C₁₃H₁₈O₃
Smeltpunt: 25…27 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100622
CAS nummer: 249278-25-9