Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Formule: C₈H₆BrClO₂
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144763
CAS nummer: 27007-53-0