2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 97…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100646
CAS nummer: 79950-42-8