Isoquinoline-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 26.3 EUR
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isoquinoline-3-amine 97%
Isoquinoline-3-amine
Formule: C₉H₈N₂
Smeltpunt: 174…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102190
CAS nummer: 25475-67-6