4-Ethylphenylacetylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Ethylphenyl)acetylene, 1-Ethyl-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-ethylbenzene, (4-Ethylphenyl)ethyne
OR2201-100G OR2201-25G OR2201-5G
APOSOR2201-100GEA 172 EUR
APOSOR2201-100G APOSOR2201-25G APOSOR2201-5G
4-Ethylphenylacetylene 97%
4-Ethylphenylacetylene
Formule: C₁₀H₁₀
Kookpunt: 30 °C/0,05mmHg
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173887
CAS nummer: 40307-11-7
UN: 3334
ADR: 9,III