4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Amino-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR22010-1G OR22010-250MG OR22010-5G
APOSOR22010-1GEA 58.4 EUR
APOSOR22010-1G APOSOR22010-250MG APOSOR22010-5G
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 129…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100636
CAS nummer: 2476-29-1