1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22015-1G OR22015-5G
APOSOR22015-1GEA 54.1 EUR
APOSOR22015-1G APOSOR22015-5G
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₇ClO₂
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00100492
CAS nummer: 3226-34-4