5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR22019-5G OR22019-10G
APOSOR22019-5GEA 80.5 EUR
APOSOR22019-5G APOSOR22019-10G
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
5'-Acetamido-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Smeltpunt: 167…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100490
CAS nummer: 7298-67-1