p-tert-Butylanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2202-100G OR2202-25G
APOSOR2202-100GEA 43.3 EUR
APOSOR2202-100G APOSOR2202-25G
p-tert-Butylanisole 97%
p-tert-Butylanisole
Formule: C₁₁H₁₆O
Kookpunt: 222 °C
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026309
CAS nummer: 5396-38-3
EINECS: 226-412-2