3-Hydroxytyrosol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, Hydroxytyrosol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl alcohol, 3,4-Dihydroxyphenethyl Alcohol
OR2203-10G OR2203-25G
APOSOR2203-10GEA 366 EUR
APOSOR2203-10G APOSOR2203-25G
3-Hydroxytyrosol 95%
3-Hydroxytyrosol
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01320529
CAS nummer: 10597-60-1