2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 716 EUR
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formule: C₁₀H₁₀O₅
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00100483
CAS nummer: 2161-86-6