1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22032-1G OR22032-500MG
APOSOR22032-1GEA 310 EUR
APOSOR22032-1G APOSOR22032-500MG
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
Formule: C₉H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100481
CAS nummer: 57280-75-8