(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 526 EUR
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Formule: C₅H₉BrO₂
Kookpunt: 156…160 °C
Dichtheid: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000144
CAS nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II