3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 278 EUR
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001647
CAS nummer: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable