3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 193 EUR
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Kookpunt: 140…145 °C/5mmHg
Smeltpunt: 95…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008819
CAS nummer: 1020-31-1