4-(Ethylamino)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 114 EUR
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Smeltpunt: 175…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102118
CAS nummer: 7409-09-8