4-Ethylbenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-Ethylbenzoylchloride
OR22097-10G OR22097-50G
APOSOR22097-10GEA 127 EUR
APOSOR22097-10G APOSOR22097-50G
4-Ethylbenzoyl chloride
4-Ethylbenzoyl chloride
Formule: C₉H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000697
CAS nummer: 16331-45-6
EINECS: 240-404-6
UN: 3265
ADR: 8,II