Pyrrolidine-2-thione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22113-1G OR22113-5G
APOSOR22113-1GEA 95 EUR
APOSOR22113-1G APOSOR22113-5G
Pyrrolidine-2-thione
Pyrrolidine-2-thione
Formule: C₄H₇NS
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049351
CAS nummer: 2295-35-4