2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 310 EUR
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114693
CAS nummer: 72301-65-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III