7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22118-1G OR22118-10G OR22118-5G
APOSOR22118-1GEA 65.8 EUR
APOSOR22118-1G APOSOR22118-10G APOSOR22118-5G
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Kookpunt: 120 °C/0,5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114700
CAS nummer: 22776-09-6