2,6-Dibromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 208 EUR
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoaniline 98%
2,6-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
Kookpunt: 262…264 °C
Smeltpunt: 79…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007638
CAS nummer: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III