4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 45.4 EUR
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
Smeltpunt: 183…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007119
CAS nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1