3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 29.2 EUR
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063248
CAS nummer: 7138-15-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III